Sterilisation Boxes for Pipettes
Square base, 70×70×282 mm
Codice catalogo 612-1627
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel, with square base, autoclavable.
- Can be autoclaved at 121 °C and sterilised at 205 °C
Bottom and underside of the lid are coated in silicone to minimise the risk of damaging the pipettes during transport and sterilisation
Specifiche
- Descrizione:Square base
- L×P×A:70×70×282 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..