Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Sessole chimiche

240 ml, 250 mm, 45 mm
Codice catalogo BOCH8820
Nome del fornitore:   BOCHEM
Sessole chimiche
Codice catalogo BOCH8820
Nome del fornitore:  BOCHEM
Sessole chimiche
Sessole chimiche

240 ml, 250 mm, 45 mm

Price
SFr. 11.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These scoops are made from aluminium.

Specifiche
  • Ø:
    45 mm
  • Capacità:
    240 ml
  • Lunghezza:
    250 mm
  • Seq:
    07