Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sessole chimiche

Sessole chimiche

90 ml, 185 mm, 32 mm
Codice catalogo BOCH8818
Nome del fornitore:   BOCHEM
Sessole chimiche
Codice catalogo BOCH8818
Nome del fornitore:  BOCHEM
Sessole chimiche
Sessole chimiche

90 ml, 185 mm, 32 mm

Price
SFr. 7.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These scoops are made from aluminium.

Specifiche
  • Ø:
    32 mm
  • Capacità:
    90 ml
  • Lunghezza:
    185 mm
  • Seq:
    05
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.