Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sessole chimiche

Sessole chimiche

65 ml, 155 mm, 30 mm
Codice catalogo BOCH8817
Nome del fornitore:   BOCHEM
Sessole chimiche
Codice catalogo BOCH8817
Nome del fornitore:  BOCHEM
Sessole chimiche
Sessole chimiche

65 ml, 155 mm, 30 mm

Price
SFr. 5.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These scoops are made from aluminium.

Specifiche
  • Ø:
    30 mm
  • Capacità:
    65 ml
  • Lunghezza:
    155 mm
  • Seq:
    04