Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Sessole chimiche

10 ml, 85 mm, 13 mm
Codice catalogo BOCH8815
Nome del fornitore:   BOCHEM
Sessole chimiche
Codice catalogo BOCH8815
Nome del fornitore:  BOCHEM
Sessole chimiche
Sessole chimiche

10 ml, 85 mm, 13 mm

Price
SFr. 2.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These scoops are made from aluminium.

Specifiche
  • Ø:
    13 mm
  • Capacità:
    10 ml
  • Lunghezza:
    85 mm
  • Seq:
    02