Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
1500 ml, 350 mm
Codice catalogo 231-0246
Nome del fornitore:   BOCHEM
Scoops
Codice catalogo 231-0246
Nome del fornitore:  BOCHEM
Scoops
Scoops
1500 ml, 350 mm
Price
SFr. 35.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Manual scoops for collecting or measuring powders, pastes or granulates.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Designed for rough handling, anti-magnetic
Specifiche
  • Capacità:
    1500 ml
  • Lunghezza:
    350 mm