Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
450 ml, 250 mm
Codice catalogo 231-0109
Nome del fornitore:   BOCHEM
Scoops
Codice catalogo 231-0109
Nome del fornitore:  BOCHEM
Scoops
Scoops
450 ml, 250 mm
Price
SFr. 26.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Manual scoops for collecting or measuring powders, pastes or granulates.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Designed for rough handling, anti-magnetic
Specifiche
  • Capacità:
    450 ml
  • Lunghezza:
    250 mm