Mestoli
1400 ml, 350 mm, 180 mm
Catalog # 231-1106
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico, lucidatura elettrolitica.
- Con manico piatto
- Resistenti alla corrosione
- Ottima resistenza termica
Specifications
- Ø:180 mm
- Capacità:1400 ml
- Lunghezza:350 mm