Orders LinkContactUsLinkComponent
Mestoli
Mestoli
1000 ml, 350 mm, 160 mm
Catalog # 231-1105
Supplier:   BOCHEM
Mestoli
Catalog # 231-1105
Supplier:  BOCHEM
Mestoli
Mestoli
1000 ml, 350 mm, 160 mm
Price
SFr. 111.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico, lucidatura elettrolitica.
  • Con manico piatto
  • Resistenti alla corrosione
  • Ottima resistenza termica
Specifications
  • Ø:
    160 mm
  • Capacità:
    1000 ml
  • Lunghezza:
    350 mm