Mestoli
620 ml, 345 mm, 140 mm
Codice catalogo 231-1104
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico, lucidatura elettrolitica.
- Con manico piatto
- Resistenti alla corrosione
- Ottima resistenza termica
Specifiche
- Ø:140 mm
- Capacità:620 ml
- Lunghezza:345 mm