Mestoli
220 ml, 315 mm, 100 mm
Codice catalogo 231-1103
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico, lucidatura elettrolitica.
- Con manico piatto
- Resistenti alla corrosione
- Ottima resistenza termica
Specifiche
- Ø:100 mm
- Capacità:220 ml
- Lunghezza:315 mm