Orders LinkContactUsLinkComponent
Mestoli
Mestoli
90 ml, 185 mm, 70 mm
Codice catalogo 231-1101
Nome del fornitore:   BOCHEM
Mestoli
Codice catalogo 231-1101
Nome del fornitore:  BOCHEM
Mestoli
Mestoli
90 ml, 185 mm, 70 mm
Price
SFr. 22.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico, lucidatura elettrolitica.
  • Con manico piatto
  • Resistenti alla corrosione
  • Ottima resistenza termica
Specifiche
  • Ø:
    70 mm
  • Capacità:
    90 ml
  • Lunghezza:
    185 mm