Imbuti per polveri
240 mm, 220 mm, 30 mm
Codice catalogo 221-1620
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10
- Pareti interne lisce
- Robusti e resistenti
- Buona resistenza chimica, altissima resistenza termica
Con gambo largo e corto.
Specifiche
- Ø esterno imbuto:240 mm
- Lunghezza:220 mm
- Ø esterno stelo:30 mm