Imbuti per polveri
200 mm, 180 mm, 30 mm
Codice catalogo 221-1619
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10
- Pareti interne lisce
- Robusti e resistenti
- Buona resistenza chimica, altissima resistenza termica
Con gambo largo e corto.
Specifiche
- Ø esterno imbuto:200 mm
- Lunghezza:180 mm
- Ø esterno stelo:30 mm