Imbuti per polveri
135 mm, 140 mm, 20 mm
Codice catalogo 221-1617
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10
- Pareti interne lisce
- Robusti e resistenti
- Buona resistenza chimica, altissima resistenza termica
Con gambo largo e corto.
Specifiche
- Ø esterno imbuto:135 mm
- Lunghezza:140 mm
- Ø esterno stelo:20 mm