Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring cylinders, conical
Measuring cylinders, conical
2000 ml, 185 mm, 160 mm
Codice catalogo BOCH8663
Nome del fornitore:   BOCHEM
Measuring cylinders, conical
Codice catalogo BOCH8663
Nome del fornitore:  BOCHEM
Measuring cylinders, conical
Measuring cylinders, conical
2000 ml, 185 mm, 160 mm
Price
SFr. 79.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • With base and handle
  • Conical, graduated
Specifiche
  • Ø:
    160 mm
  • Capacità:
    2000 ml
  • Altezza:
    185 mm