Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring cylinders, conical
Measuring cylinders, conical
1500 ml, 160 mm, 150 mm
Codice catalogo BOCH8662
Nome del fornitore:   BOCHEM
Measuring cylinders, conical
Codice catalogo BOCH8662
Nome del fornitore:  BOCHEM
Measuring cylinders, conical
Measuring cylinders, conical
1500 ml, 160 mm, 150 mm
Price
SFr. 64.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • With base and handle
  • Conical, graduated
Specifiche
  • Ø:
    150 mm
  • Capacità:
    1500 ml
  • Altezza:
    160 mm