Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring cylinders, conical
Measuring cylinders, conical
500 ml, 115 mm, 115 mm
Codice catalogo BOCH8660
Nome del fornitore:   BOCHEM
Measuring cylinders, conical
Codice catalogo BOCH8660
Nome del fornitore:  BOCHEM
Measuring cylinders, conical
Measuring cylinders, conical
500 ml, 115 mm, 115 mm
Price
SFr. 29.50
Log in per disponibilità
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • With base and handle
  • Conical, graduated
Specifiche
  • Ø:
    115 mm
  • Capacità:
    500 ml
  • Altezza:
    115 mm