Instrument trays
300×200×15 mm
Katalognr. BOCH8484
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Made of 18/10 steel.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Sturdy
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- L×P×A:300×200×15 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..