Orders LinkContactUsLinkComponent
Cestelli
Cestelli
Coperchio per cestelli graduati 12 l, acciaio inox 18/10, Ø 300 mm
Codice catalogo 216-0232
Nome del fornitore:   BOCHEM
Cestelli
Codice catalogo 216-0232
Nome del fornitore:  BOCHEM
Cestelli
Cestelli
Coperchio per cestelli graduati 12 l, acciaio inox 18/10, Ø 300 mm
Price
SFr. 63.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Buckets, stainless steel 18/10.
  • Very good chemical resistance, very good thermal resistance
  • High quality, very stable
  • Matching lids available optionally
For use in laboratories and industry. Graduated with handle. Seamless handle tabs and smooth surfaces for fast, easy cleaning.
Specifiche
  • Descrizione:
    Coperchio per cestelli graduati 12 l, acciaio inox 18/10, Ø 300 mm
  • Seq:
    10