Orders LinkContactUsLinkComponent
Drums | Avantor
Drums
5 l, 180 mm, 240 mm
Katalognr. BOCH8304
Anbieter:   BOCHEM
Drums
Katalognr. BOCH8304
Anbieter:  BOCHEM
Drums
Drums
5 l, 180 mm, 240 mm
Preis
SFr. 545.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of 18/10 stainless steel.
  • With or without lid available
  • With handle
  • Very good temperature resistance
Technische Daten
  • Ø est:
    180 mm
  • Capacità:
    5 l
  • Altezza:
    240 mm
  • Seq:
    05
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BOCH8341R
    Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 25 L and 30 L containers
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 326.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BOCH8344R
    Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 50 L containers
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 348.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BOCH8346R
    Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 75 L containers
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 375.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Materiale
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BOCH8349
    Morsetto di bloccaggio per contenitori, 3 pezzi, già montato
    Acciaio inossidabile 18/10
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - SFr. 155.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BOCH8348R
    Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 150 L containers
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 625.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BOCH8347R
    Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 100 L containers
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 576.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..