Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per provette
Rack per provette
12 (2×6), 20 mm, 164×60×90 mm
Codice catalogo 212-0004
Nome del fornitore:   BOCHEM
Rack per provette
Codice catalogo 212-0004
Nome del fornitore:  BOCHEM
Rack per provette
Rack per provette
12 (2×6), 20 mm, 164×60×90 mm
Price
SFr. 61.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rack, made of stainless steel 18/10.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Specifiche
  • per Ø provette:
    20 mm
  • N. di fori:
    12 (2×6)
  • Seq:
    04
  • L×P×A:
    164×60×90 mm