Rack per provette
48 (4×12), 17 mm, 287×97×90 mm
Codice catalogo 212-0003
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Rack, made of stainless steel 18/10.
- Very good temperature resistance
- Good chemical resistance
- Easy to clean
Specifiche
- per Ø provette:17 mm
- N. di fori:48 (4×12)
- Seq:03
- L×P×A:287×97×90 mm