Orders LinkContactUsLinkComponent
Crogioli
70 ml, 50×50 mm, 0,5 mm
Codice catalogo BOCH8106
Nome del fornitore:   BOCHEM
Crogioli
Codice catalogo BOCH8106
Nome del fornitore:  BOCHEM
Crogioli
Crogioli
70 ml, 50×50 mm, 0,5 mm
Price
SFr. 86.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
 : Lids need to be ordered separately.
Specifiche
  • Ø×A:
    50×50 mm
  • Capacità:
    70 ml
  • Seq:
    13
  • Spessore:
    0,5 mm