Clamps, universal
Clamps, without cork lined jaws, 0 - 80 mm, 150 mm
Codice catalogo BOCH5425
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
These clamps made of stainless steel 18/10 feature cork lined fingers.
Certifications: DIN 12894
Specifiche
- Larghezza di serraggio:0 - 80 mm
- Descrizione:Clamps, without cork lined jaws
- Lunghezza:150 mm