Double bossheads
Double bosshead, thumb screw M8, Alluminio, 16,5 mm
Codice catalogo BOCH5350
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Double bossheads, either made of stainless steel or aluminium.
- Angle: 180 + 90°
- Different screw types available
Specifiche
- Descrizione:Double bosshead, thumb screw M8
- Materiale:Alluminio
- per Ø asta:16,5 mm