Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Double bossheads, cross type

Double bossheads, cross type

Acciaio inossidabile 18/10, 16,5 mm
Codice catalogo BOCH5306
Nome del fornitore:   BOCHEM
Double bossheads, cross type
Codice catalogo BOCH5306
Nome del fornitore:  BOCHEM
Double bossheads, cross type
Double bossheads, cross type

Acciaio inossidabile 18/10, 16,5 mm

Price
SFr. 96.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Cross type double bossheads, either made of stainless steel or malleable cast iron, chromium plated.

  • For rods up to 16,5 mm
  • Angle: 90 + 180°
  • With safety screw type 'heart' (M6)
Specifiche
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile 18/10
  • per Ø asta:
    16,5 mm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..