Morsetti a croce
Vite centrale, 16,5 mm, In acciaio inox 18/10, antimagnatico
Codice catalogo 241-7211
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Diametro di serraggio fino a 16 mm.
- Angolo: 90 + 180°
- Per l'assemblaggio facile e veloce
Specifiche
- Larghezza di serraggio:16,5 mm
- Descrizione:Vite centrale
- Materiale:In acciaio inox 18/10, antimagnatico