Treppiedi
Con piedi saldati, in acciaio inox, 140×210 mm
Codice catalogo BOCH5202
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
- With welded or screwed feet
Specifiche
- Ø interno×A:140×210 mm
- Descrizione:Con piedi saldati, in acciaio inox