Retort rods, with M10 thread
12 mm, 1000 mm, M10
BOCH5113
: BOCHEM
Stainless steel 18/10.
- Rods for stand bases
- M10 thread
- Ø:12 mm
- Filettatura:M10
- Lunghezza:1000 mm
- Seq:04
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals