Retort rods, with M10 thread
12 mm, 600 mm, M10
Codice catalogo BOCH5111
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
- Rods for stand bases
- M10 thread
Specifiche
- Ø:12 mm
- Filettatura:M10
- Lunghezza:600 mm
- Seq:02