Stand bases
1,3 kg, 130×210×6 mm
BOCH5031
: BOCHEM
Steel, varnished.
- With M10 threaded hole
- One adjustable foot
: DIN 12892
- L×P×A:130×210×6 mm
- Peso:1,3 kg
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals