Stand bases
2,0 kg, 150×300×3 mm
Codice catalogo BOCH5002
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stand bases made of stainless steel 18/10 with expanded, flat and heavy feet for stability.
- With M 10 threaded hole (off-centre)
- One adjustable foot
- Anti-slip rubber protection
Certifications: DIN 12892
Specifiche
- L×P×A:150×300×3 mm
- Peso:2,0 kg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.