Forbici per microscopia
diritto, punta/punta, 100 mm
Catalog # 233-2121
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
In acciaio inox.
- Resistenti alla corrosione
- Autoclavabili
- Punte molto fini
Specifications
- Tipo:diritto, punta/punta
- Lunghezza:100 mm