Orders LinkContactUsLinkComponent
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 20 mm
Codice catalogo BOCH3447
Nome del fornitore:   BOCHEM
Section lifters
Codice catalogo BOCH3447
Nome del fornitore:  BOCHEM
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 20 mm
Price
5.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Section lifters with flexible blade and handle made of stainless steel.
Specifiche
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Larghezza lama:
    20 mm
  • Lunghezza lama:
    50 mm