Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmacist spoons
Standard spoon, 150 mm, 20×10 mm
Codice catalogo BOCH3385
Nome del fornitore:   BOCHEM
Pharmacist spoons
Codice catalogo BOCH3385
Nome del fornitore:  BOCHEM
Pharmacist spoons
Pharmacist spoons
Standard spoon, 150 mm, 20×10 mm
Price
SFr. 3.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spoons for a wide range of uses.
  • Narrow shape with extra long, flat handle
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean
Specifiche
  • Descrizione:
    Standard spoon
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Dimensioni cucchiaio:
    20×10 mm