Microspatole doppie
150 mm, 40 mm, 5 mm, 6×4 mm
Codice catalogo 231-1354
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Spatole doppie per un'ampia gamma di impieghi.
- Un'estremità con microcucchiaio o sessola e un'estremità con microspatola
- Ottima resistenza termica, autoclavabili
- Buona resistenza chimica
- Pulizia semplice e rapida
Documents
BOCH3341_TDS_EN BOCH3344_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Lunghezza:150 mm
- Larghezza lama:5 mm
- Dimensioni cucchiaio:6×4 mm
- Lunghezza lama:40 mm