Microspatole doppie
185 mm, 50 mm, 4 mm
Catalog # 231-2188
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Con manico rotondo, un'estremità piatta e l'altra a cucchiaio, rotonda.
- Profilo dritto
- Ottima resistenza termica, autoclavabili
- Buona resistenza chimica
Specifications
- Lunghezza:185 mm
- Larghezza lama:4 mm
- Lunghezza lama:50 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..