Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas
Spoon spatulas
180 mm, 25×8 mm
Codice catalogo 231-1051
Nome del fornitore:   BOCHEM
Spoon spatulas
Codice catalogo 231-1051
Nome del fornitore:  BOCHEM
Spoon spatulas
Spoon spatulas
180 mm, 25×8 mm
Price
SFr. 3.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel. Universal spoon spatula designed for a wide range of uses.
  • One end is shaped like a spoon and the other end like a spatula
  • With rounded handle
  • High thermal resistance, autoclavable
  • Excellent resistance to chemicals
  • Quick and easy to clean
Documents
Specifiche
  • Lunghezza:
    180 mm
  • Dimensioni cucchiaio:
    25×8 mm