Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Blunt, 145 mm
Codice catalogo 232-0015
Nome del fornitore:   BOCHEM
Forceps
Codice catalogo 232-0015
Nome del fornitore:  BOCHEM
Forceps
Forceps
Blunt, 145 mm
Price
SFr. 42.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, PTFE coating.
  • Anti-magnetic
  • Very high chemical and thermal resistance
  • Smooth surface prevents any contamination and makes cleaning easier
Specifiche
  • Tipo:
    Blunt
  • Lunghezza:
    145 mm