Pinzette di precisione
Curve, appuntite, 105 mm
Codice catalogo 232-0008
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox ¹⁸/₁₀, antimagnetico. Pinzette di precisione per l'uso in laboratorio, in produzione, ecc.
- Con punte affilate, piatte e non scanalate
Specifiche
- Tipo:Curve, appuntite
- Lunghezza:105 mm