Anse e aghi per inoculo
Anse, Ø 4,0 mm
Codice catalogo 631-1403
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10. Length 100 mm.
Specifiche
- Descrizione:Anse, Ø 4,0 mm