Orders LinkContactUsLinkComponent
Anse e aghi per inoculo
Anse e aghi per inoculo
Anse, Ø 2,5 mm
Catalog # 631-1402
Supplier:   BOCHEM
Anse e aghi per inoculo
Catalog # 631-1402
Supplier:  BOCHEM
Anse e aghi per inoculo
Anse e aghi per inoculo
Anse, Ø 2,5 mm
Price
SFr. 2.40
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10. Length 100 mm.
Specifications
  • Descrizione:
    Anse, Ø 2,5 mm