Anse e aghi per inoculo
Anse, Ø 1,5 mm
Codice catalogo 631-1401
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10. Length 100 mm.
Specifiche
- Descrizione:Anse, Ø 1,5 mm