Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory jacks
Laboratory jacks
160×130 mm, 30 kg, 7 kg, 60 - 275 mm, grigio, manopola di regolazione
Codice catalogo 245-1191
Nome del fornitore:   BOCHEM
Laboratory jacks
Codice catalogo 245-1191
Nome del fornitore:  BOCHEM
Laboratory jacks
Laboratory jacks
160×130 mm, 30 kg, 7 kg, 60 - 275 mm, grigio, manopola di regolazione
Price
SFr. 263.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
  • Ergonomic round knob (either made of plastic or metal)
  • Smaller models up to 240×240 mm have a simple adjusting wheel which can be operated by hand
  • Larger models from 300×300 mm on should be used with a ratchet, which connects with the special adjusting wheel (ratchet is included)
  • Models with metal knob are autoclavable
DIN 12897
Certifications: DIN 12897
Specifiche
  • Max. Capacità di carico statico:
    30 kg
  • Dimensioni lastra:
    160×130 mm
  • con:
    manopola di regolazione
  • Altezza di lavoro:
    60 - 275 mm
  • Colore:
    grigio
  • Max. capacità di carico dinamico:
    7 kg
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Bardatura per piattaforme elevatrici, lunghezza 190 mm
    Bardatura per piattaforme elevatrici, lunghezza 190 mm
    245-0026
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 67.80