Orders LinkContactUsLinkComponent
Piattaforme elevatrici da laboratorio
Piattaforme elevatrici da laboratorio
300×300 mm, 60 kg, 12 kg, 90 - 470 mm, blu, manopola di regolazione per bardatura
Catalog # 245-0040
Supplier:   BOCHEM
Piattaforme elevatrici da laboratorio
Catalog # 245-0040
Supplier:  BOCHEM
Piattaforme elevatrici da laboratorio
Piattaforme elevatrici da laboratorio
300×300 mm, 60 kg, 12 kg, 90 - 470 mm, blu, manopola di regolazione per bardatura
Price
960.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 18/10 stainless steel.
  • Ergonomic knob, rounded and user friendly
  • Smaller models up to 240×240 mm have a simple adjusting wheel, which can be operated by hand
  • Bigger models from 300×300 mm are recommended to be used in combination with a ratchet, which connects with a special adjusting wheel (ratchet included)
Certifications: DIN 12897
Specifications
  • Max. Capacità di carico statico:
    60 kg
  • Dimensioni lastra:
    300×300 mm
  • con:
    manopola di regolazione per bardatura
  • Altezza di lavoro:
    90 - 470 mm
  • Colore:
    blu
  • Max. capacità di carico dinamico:
    12 kg
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 245-0026
    Bardatura per piattaforme elevatrici, lunghezza 190 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 67.80 SFr.