Orders LinkContactUsLinkComponent
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
SVL 42, 44,1 mm, 3,2 mm, 165 mm
Codice catalogo BIBB703-04
Nome del fornitore:   SciLabware
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
Codice catalogo BIBB703-04
Nome del fornitore:  SciLabware
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
SVL 42, 44,1 mm, 3,2 mm, 165 mm
Price
SFr. 1’340.00
Log in per disponibilità
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Made of borosilicate glas.
  • Highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Designed to use with the range of plastic screwcaps, silicone rubber rings and PTFE washers
  • Unbagged
For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL® joints.
Specifiche
  • Filettatura:
    SVL 42
  • Ø esterno tubo:
    44,1 mm
  • Spessore parete:
    3,2 mm
  • Seq:
    04
  • Lunghezza totale:
    165 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sealing rings for butt joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 15, ring I.Ø 10 mm
    Sealing rings for butt joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 15, ring I.Ø 10 mm
    BIBB701-01
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 90.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sealing rings for butt joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 22, ring I.Ø 17 mm
    Sealing rings for butt joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 22, ring I.Ø 17 mm
    BIBB701-02
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 179.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sealing rings for butt joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 30, ring I.Ø 23 mm
    Sealing rings for butt joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 30, ring I.Ø 23 mm
    BIBB701-03
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 183.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sealing rings for butt joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 42, ring I.Ø 34 mm
    Sealing rings for butt joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 42, ring I.Ø 34 mm
    BIBB701-04
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 383.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Couplings, phenolic plastic for butt joints, SVL® joint size 42, ring I.Ø 34 mm
    Couplings, phenolic plastic for butt joints, SVL® joint size 42, ring I.Ø 34 mm
    BIBB701-14
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 641.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 15, for tubing O.Ø 4,0 - 4,4 mm
    Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 15, for tubing O.Ø 4,0 - 4,4 mm
    BIBB701-19
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 147.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 15, for tubing O.Ø 4,8 - 5,2 mm
    Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 15, for tubing O.Ø 4,8 - 5,2 mm
    BIBB701-20
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 113.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 15, for tubing O.Ø 5,6 - 6,4 mm
    Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 15, for tubing O.Ø 5,6 - 6,4 mm
    BIBB701-21
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 117.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 15, for tubing O.Ø 5,6 - 7,4 mm
    Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 15, for tubing O.Ø 5,6 - 7,4 mm
    BIBB701-22
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 105.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 30, for tubing O.Ø 19,5 - 20,5 mm
    Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 30, for tubing O.Ø 19,5 - 20,5 mm
    BIBB701-26
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 245.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 30, for tubing O.Ø 21,5 - 22,5 mm
    Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 30, for tubing O.Ø 21,5 - 22,5 mm
    BIBB701-27
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 251.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 42, for tubing O.Ø 29,2 - 30,8 mm
    Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 42, for tubing O.Ø 29,2 - 30,8 mm
    BIBB701-28
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 624.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 42, for tubing O.Ø 31,2 - 32,8 mm
    Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 42, for tubing O.Ø 31,2 - 32,8 mm
    BIBB701-29
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 624.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Phenolic screw caps with hole, for SVL® joint size 15
    Phenolic screw caps with hole, for SVL® joint size 15
    BIBB701-41
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 26.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Phenolic screw caps with hole, for SVL® joint size 22
    Phenolic screw caps with hole, for SVL® joint size 22
    212-7469
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 30.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Phenolic screw caps with hole, for SVL® joint size 30
    Phenolic screw caps with hole, for SVL® joint size 30
    BIBB701-43
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 37.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Phenolic screw caps with hole, for SVL® joint size 42
    Phenolic screw caps with hole, for SVL® joint size 42
    BIBB701-44
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 110.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 22, for tubing O.Ø 11,6 - 12,4 mm
    Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 22, for tubing O.Ø 11,6 - 12,4 mm
    BIBB701-52
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 198.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 30, for tubing O.Ø 17,6 - 18,4 mm
    Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 30, for tubing O.Ø 17,6 - 18,4 mm
    BIBB701-56
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 277.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 22, for tubing O.Ø 9,6 - 10,4 mm
    Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 22, for tubing O.Ø 9,6 - 10,4 mm
    BIBB701-51
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 191.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 22, for tubing O.Ø 15,6 - 16,4 mm
    Sealing rings for sliding joints, silicone rubber sheathed with PTFE, SVL® joint size 22, for tubing O.Ø 15,6 - 16,4 mm
    BIBB701-25
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 177.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Couplings, phenolic plastic for butt joints, SVL® joint size 15, ring I.Ø 10 mm
    Couplings, phenolic plastic for butt joints, SVL® joint size 15, ring I.Ø 10 mm
    BIBB701-11
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 676.00