Funnels with long stem
150 mm, 8 mm, 110 - 125 mm, 80 mm
Katalognr. 221-0024
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass
- Ottima resistenza chimica
- Elevata resistenza termica
- Ridotta dilatazione terminca
With smooth internal walls. Cone angle 60°.
Technische Daten
- Ø esterno imbuto:80 mm
- Ø esterno stelo:8 mm
- Lunghezza asta:150 mm
- per Ø filtro:110 - 125 mm