Flasks, cylindrical, conical
250 ml, 130 mm, 34 mm
214-0093
PYREX®, borosilicate glass.
- Ottima resistenza chimica
- Buona resistenza termica
- Con targhetta stampata.
Ideal for fermentation and culture applications.
- Ø est:34 mm
- Capacità:250 ml
- Altezza:130 mm
- Seq:03