Flasks, cylindrical, conical
125 ml, 97 mm, 30 mm
Codice catalogo 214-0092
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
- Ottima resistenza chimica
- Buona resistenza termica
- Con targhetta stampata.
Ideal for fermentation and culture applications.
Specifiche
- Capacità:125 ml
- Altezza:97 mm
- Seq:02
- Ø esterno collo:30 mm